Nickel-Standardlösung, 1.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86696.260EA 44.1 EUR
86696.260 86696.180
Nickel-Standardlösung, 1.000 mg/l Ni in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Nickel-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%