Neodym-Standardlösung, 10.000 mg/l Nd in verd. Salpetersäure (aus Nd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455712CEA
463
EUR
455712C
455714E
Neodym-Standardlösung, 10.000 mg/l Nd in verd. Salpetersäure (aus Nd₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Neodym-Standards
Nd₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.