Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86692.260EA 44.1 EUR
86692.260 86692.180
Molybdän-Standardlösung, 1.000 mg/l Mo in Wasser AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Molybdän-Standards
  • Rückführbar auf SRM von NIST
  • Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
  • Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%