Gallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ga in verd. Salpetersäure (aus Ga) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455382EEA
132.6
EUR
455382E
455384G
Gallium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ga in verd. Salpetersäure (aus Ga) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Gallium-Standards
Ga gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.