Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455322PEA
93.8
EUR
455322P
455324R
Erbium-Standardlösung, 1.000 mg/l Er in verd. Salpetersäure (aus Er₂O₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Erbium-Standards
Er₂O₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.