Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86699.260EA
43.4
EUR
86699.260
86699.180
Blei-Standardlösung, 1.000 mg/l Pb in verd. Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Blei-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%