Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Titanium trichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 50.8 EUR
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titan(III)chlorid 15% in Salzsäure 10% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Molekulargewicht: 154.24 g/mol
Siedepunkt: 960
Schmelzpunkt: 440
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS-Nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN-Nummer: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material