Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
270800010 270800025
ACRO270800010EA 44.6 EUR
ACRO270800010 ACRO270800025
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung)
Formel: CuSO₄
Siedepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O