(±)-Ethyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
W244317-100G-K W244317-1KG-K W244317-20KG-K W244317-4KG-K
SIALW244317-100G-KEA 84.1 EUR
SIALW244317-100G-K SIALW244317-1KG-K SIALW244317-20KG-K SIALW244317-4KG-K
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat
Formel: C₇H₁₄O₂
MDL Number: MFCD00012217
CAS-Nummer: 7452-79-1