(±)-Ethyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-2-Methylbutanoic acid ethyl ester, (±)-2-Methylbutyric acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate
W244309-1KG-K
W244309-20KG-K
W244309-4KG-K
SIALW244309-1KG-KEA
84.2
EUR
SIALW244309-1KG-K
SIALW244309-20KG-K
SIALW244309-4KG-K
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat, Sigma-Aldrich®
(±)-Ethyl-2-methylbutyrat
Formel:
C₇H₁₄O₂ |
MDL Number:
MFCD00012217 CAS-Nummer: 7452-79-1 |