DL-Serin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(±)-Serine, H-DL-Ser-OH, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
S5386-100G
S5386-25G
SIALS5386-100GEA
160
EUR
SIALS5386-100G
SIALS5386-25G
DL-Serin, Sigma-Aldrich®
DL-Serin
Formel:
C₃H₇NO₃ Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 243…244 °C Dichte: 1.543 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064223 CAS-Nummer: 302-84-1 EINECS: 206-130-6 Merck Index: 13,08534 |