Methyl-(±)-lactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
69822-25ML 69822-5ML
SIAL69822-25MLEA 231 EUR
SIAL69822-25ML SIAL69822-5ML
Methyl-(±)-lactat, Sigma-Aldrich®
Methyl-(±)-lactat
Formel: C₄H₈O₃
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.118 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00066367
CAS-Nummer: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167