Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung Unstabilisiert zur Analyse, destilliert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
198360500
198362500
198360010
ACRO198360500EA
56
EUR
ACRO198360500
ACRO198362500
ACRO198360010
Iodwasserstoffsäure 57% (w/w) in wässriger Lösung Unstabilisiert zur Analyse, destilliert
Hydriodic acid
Formel:
HI Molekulargewicht: 127.91 g/mol Dichte: 1.7 g/cm³ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN-Nummer: 1787 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Dark red-brown Solution |
Titration with NaOH | ≥55.0 % |