Salzsäure 36,5%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H1758-100ML H1758-500ML
SIALH1758-100MLEA 61.2 EUR
SIALH1758-100ML SIALH1758-500ML
Salzsäure 36,5%, Sigma-Aldrich®
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN-Nummer: 1789
ADR: 8,II