Salzsäure ≥36,5% ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87617.AK
87617.AU
87617.K4
87617.AKEA
107
EUR
87617.AK
87617.AU
87617.K4
Salzsäure ≥36,5% ≥99,999% (Metall-Basis)
Salzsäure
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Physical Form: Liquid
Density: 1.19
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Pungent
Boiling Point: 81.5-110°
Merck Reference: 14,4780
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011324
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Siedepunkt: 81.5…110 °C Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1.19 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 II Merck Index: 14,4780 |