Phenol verflüssigt 89% ≥89%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
16018-1L 16018-250ML 16018-30KG 16018-5L
SIAL16018-1LEA 187 EUR
SIAL16018-1L SIAL16018-250ML SIAL16018-30KG SIAL16018-5L
Phenol verflüssigt 89% ≥89%, Sigma-Aldrich®
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
Molekulargewicht: 94.11 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 2821
ADR: 6.1 II