Glycerin 86%
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: 1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
7533.1 7533.2 7533.3
811-6100EA 51.4 EUR
811-6100 ROTH7533.2 ROTH7533.3
Glycerin 86%
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molekulargewicht: 92.09 g/mol
Siedepunkt: 290
Schmelzpunkt: 18.6
Flammpunkt: 177
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-Nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM