Rifampicin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
557303-1 557303-5
557303-1EA 116 EUR
557303-1 557303-5
Rifampicin, Millipore®
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Molekulargewicht: 822.95 g/mol
Schmelzpunkt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-Nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382