Iodwasserstoffsäure 47% stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
Stabilisierung:
1.5% Stabilisiert mit Phosphinsäure
CAS No.: 10034-85-2
Molecular Formula: HI
Formula Weight: 127.91
Physical Form: Liquid
Density: 1.50
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless to yellow
Merck Reference: 14,4776
UN No.: 1787
MDL No.: MFCD00011347
Formel:
HI Molekulargewicht: 127.91 g/mol Dichte: 1.50 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011347 CAS-Nummer: 10034-85-2 EINECS: 233-109-9 UN-Nummer: 1787 ADR: 8 II Merck Index: 14,4776 |