Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) Reag. Ph. Eur. für die Analyse von Zucker, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fehling B solution
36019-1L
36019-500ML
36019-6X1L
36019-1LEA
106.87
EUR
36019-1L
36019-500ML
36019-6X1L
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge) Reag. Ph. Eur. für die Analyse von Zucker, Fluka™
Fehling-Reagenz II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat in Natronlauge)
Siedepunkt:
100 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: <0 °C Dichte: 1.23…1.25 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012467 UN-Nummer: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Density (D 20/4) | 1.23 - 1.25 |
Application test | complying |