G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G5013-1G G5013-250MG G5013-5G
SIALG5013-1GEA 95.3 EUR
SIALG5013-1G SIALG5013-250MG SIALG5013-5G
G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2