G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1279-1G
G1279-250MG
G1279-5G
SIALG1279-1GEA
327
EUR
SIALG1279-1G
SIALG1279-250MG
SIALG1279-5G
G418 Disulfat, Sigma-Aldrich®
G418 disulphate
Formel:
C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00058314 CAS-Nummer: 108321-42-2 |