L(+)-Rhamnose Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
4655.1 4655.2
ROTH4655.1EA 0 EUR
ROTH4655.1 ROTH4655.2
L(+)-Rhamnose Monohydrat
L(+)-Rhamnose Monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Molekulargewicht: 182.17 g/mol
Schmelzpunkt: 85…95 °C
Dichte: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-Nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338