Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: Milk sugar, Lactobiose
1.37045.5000 1.37045.9029
1.37045.5000EA 570 EUR
1.37045.5000 1.37045.9029
Lactose Monohydrat, Pulver, EMPROVE® EXPERT BP, Ph. Eur., JP, NF für die biopharmazeutische Produktion, SAFC®
Lactose Monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Molekulargewicht: 360.32 g/mol
Schmelzpunkt: 223
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2