Lactose Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Milk sugar, Lactobiose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07660.0250
1.07660.1000
1.07660.9010
1.07660.0250EA
60.2
EUR
1.07660.0250
1.07660.1000
1.07660.9010
Lactose Monohydrat, Millipore®
Lactose Monohydrat
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Molekulargewicht: 360.32 g/mol Schmelzpunkt: 223 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |