Naphtha-Lösungsmittel contains <5% n-Hexane für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hexanes
383810010 383810025
ACRO383810010EA 262 EUR
ACRO383810010 ACRO383810025
Naphtha-Lösungsmittel contains <5% n-Hexane für die HPLC
Isohexane (mixture of isomeric branched chain Hexanes)
Formel: C₆H₁₄
Siedepunkt: 60 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0.66 g/cm³
Flammpunkt: –23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179311
CAS-Nummer: 73513-42-5
EINECS: 295-570-2
UN-Nummer: 1208
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119484651-34
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 %
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered