Petroleumbenzin, 30…60 °C, wasserfrei, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300314-100ML 300314-1L
SIAL300314-100MLEA 67.5 EUR
SIAL300314-100ML SIAL300314-1L
Petroleumbenzin, 30…60 °C, wasserfrei, Sigma-Aldrich®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 35…60 °C (1013 hPa)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,II