Natriumsilicat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Silicic acid sodium salt, Sodium silicate
7561.1
7561.2
ROTH7561.1EA
0
EUR
ROTH7561.1
ROTH7561.2
Natriumsilicat
Natriumsilicat
Formel:
Na₂O(SiO₂)x·xH₂O Dichte: 1.39 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00003492 CAS-Nummer: 1344-09-8 EINECS: 215-687-4 Merck Index: 13,08751 |