Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -170+270 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
45544.A3 45544.22 45544.36
45544.A3EA 664 EUR
45544.A3 45544.22 45544.36
Kupfer ≥99,9% (Metall-Basis), sphärische Pulver -170+270 mesh
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Appearance: Reddish Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formel: Cu
Siedepunkt: 2567 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1083.4 °C
Dichte: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010965
CAS-Nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III