Zinn ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45481.06 45481.14 45481.22
45481.06EA 118 EUR
45481.06 45481.14 45481.22
Zinn ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic®
Zinn
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-31-5 Appearance: Silver-gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00133862
Formel: Sn
Siedepunkt: 2270 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 232 °C
Dichte: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133862
CAS-Nummer: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587