Blei ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45602.A1 45602.30
45602.A1EA 144 EUR
45602.A1 45602.30
Blei ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -100 mesh
Lead
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Physical Form: Atomized powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Siedepunkt: 1749 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327,5 °C
Dichte: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-Nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III