VWR®, Gasdichte Mikro-Spritzen
Lieferant: VWR Collection
549-0539EA 116 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Gasdichte Mikro-Spritzen
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Mikro-Spritzen ohne Nadel
Allzweck-Luer-Lock-Anschluss zur Verwendung mit Autosamplern und Liquid-Handling-Instrumenten. Alle Teile, die mit den Proben in Verbindung kommen, bestehen aus Borosilikatglas und PTFE. Dies ermöglicht eine hervorragende Leistung und eine inerte Probenumgebung.
Austauschbare Nadeln
549-0560 aus SUS304 hergestellt; 549-0565 aus verchromtem Messing hergestellt. 549-0560 Nadeln für 1; 2,5; 5 und 10 ml gasdichte Spritzen. 549-0565 Nadeln für 0,1 ml gasdichte Spritzen.
PTFE-Spitzen
Bieten eine vollständige, auslaufsichere Abdichtung sowohl für Flüssigkeiten als auch für Gase.
549-0560 Kanülen für gasdichte 1, 2,5, 5 und 10 ml Spritzen. 549-0565 Kanülen für gasdichte 0,1 ml Spritzen.
Bestellinformation: Nadeln müssen separat bestellt werden.