VWR®, HPLC-Mikroliterspritzen, Rheodyne
Lieferant: VWR Collection
549-0534EA 60.2 EUR
549-0534 549-0535
VWR®, HPLC-Mikroliterspritzen, Rheodyne
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Die hochwertige feste Kanüle mit speziell polierter, stumpfer Spitze, spezifischer Länge und spezifischem Durchmesser ermöglicht eine vollständige Abdichtung und verhindert Beschädigungen von Kanülen-Dichtung und Kolben.
549-0534: Mit extrem flexiblem Kolben.
Die in der Bestelltabelle angegebene Länge bezieht sich auf die Länge der Kanüle.