Methylorange 0,04% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
31720.292EA 80.2 EUR
31720.292 31720.230
Methylorange 0,04% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Methylorange
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,1-4,4
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht