Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0,04 mol/l (0,24 N) mit Quecksilber(II)sulfat 80 g/l in schwefelsaurer Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung in Wasser
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
30891.295EA 67.3 EUR
30891.295 30891.420
Potassium dichromate 0.04 mol/l (0.24 N) with mercury (II) sulphate 80 g/l in sulphuric acid solution 0,04 mol/l (0,24 N) mit Quecksilber(II)sulfat 80 g/l in schwefelsaurer Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung, für die CSB-Bestimmung in Wasser
Kaliumdichromat
Gemäß Standard NFT 90-101
Formel: K₂Cr₂O₇
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011367
CAS-Nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN-Nummer: 3289
ADR: 6.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.03992 - 0.04008 mol/l
NIST traceable Confirmed