Natriumhydrogensulfit 50% (w/v) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Sodium hydrogen sulphite
28132.298EA 33.3 EUR
28132.298 28132.367
Natriumhydrogensulfit 50% (w/v) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Natriumhydrogensulfit
Formel: HNaO₃S
MDL Number: MFCD00167602
CAS-Nummer: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN-Nummer: 2693
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) Min. 50 %
Ionised chlorine Max. 0.05 %