Bimsstein, Granulat analytisches Reagens, gewaschen
Lieferant: VWR Chemicals
26398.293EA 94.2 EUR
26398.293 26398.362
Bimsstein, Granulat analytisches Reagens, gewaschen
Pumice stone
Schmelzpunkt: > 500 °C
MDL Number: MFCD00148147
CAS-Nummer: 1332-09-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (als Pb) Max. 50 ppm
Solubility in water Max. 0,5 %
Soluble chlorides Max. 0,05 %