Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ta) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456102JEA 221 EUR
456102J 456104L
Tantal-Standardlösung, 1000 mg/L Ta in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus Ta) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Tantal-Standards
Ta in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.