Natriumhypochlorit ∼ 1N (0.5 mol/l) in Natriumhydroxid Lösung 0.1 mol/l niedriger Brom-Gehalt
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
230393LEA 92.4 EUR
230393L 230395N
Natriumhypochlorit ∼ 1N (0.5 mol/l) in Natriumhydroxid Lösung 0.1 mol/l niedriger Brom-Gehalt
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molekulargewicht: 74.44 g/mol
Schmelzpunkt: -6
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011120
CAS-Nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN-Nummer: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 0.9 - 1.1 N
Sodium Hydroxide 0.9 - 0.11 mol/l
Bromine (Br) >20 ppm