N,N-Dimethylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
85910.320EA
129
EUR
85910.320
85910.460
85910.290
N,N-Dimethylacetamid ≥99%, GPR RECTAPUR®
N,N-Dimethylacetamid
Formel:
CH₃CON(CH₃)₂ Siedepunkt: 166.1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –20 °C Dichte: 0.937 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008686 CAS-Nummer: 127-19-5 EINECS: 204-826-4 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III REACH-Nummer: 01-2119459339-27 Merck Index: 13,03254 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥ 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Density (20/4) | 0,940 - 0,.942 |
Water | ≤ 0.1 % |