Pourpoint-Standards
Lieferant: VWR Chemicals
99118.230EA 263 EUR
99118.230 99119.230 99120.230 99121.230
Pourpoint-Standards
Standards Mineralölindustrie-Standards
Zertifizierte Referenzmaterialien für den Pourpoint dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die in der Analyse von Mineralöl und Mineralölprodukten zur Bestimmung des Pourpoints nach ASTM D97, IP 15, ISO 3016 und äquivalenten internationalen Testmethoden eingesetzt werden.
  • Akkreditierung sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die zuverlässigsten Daten, die weltweit erhältlich sind
  • Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
  • Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
  • Vollständig auf internationale Standards rückführbar
  • Manipulationssichere Verpackung
Zertifizierungen: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS. Sämtliche Daten werden ausschließlich von unabhängigen, nach ISO 17025 akkreditierten Laboren erstellt.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Temperaturwert ist die nominelle Temperatur für den Pourpoint-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.