Standards für die Gesamtbasenzahl (TBN)
Lieferant: VWR Chemicals
Die Standards für die Gesamtbasenzahl (Total Base Number, TBN) werden speziell für die Verifizierung von Analysegeräten hergestellt, die zur Bestimmung der Basenzahl mittels potentiometrischer Titration eingesetzt werden. Jeder Standard ist in strikter Übereinstimmung mit den internationalen Testverfahren ASTM D2896 / IP 276 zertifiziert.
- Insbesondere für die Analyse von gebrauchten Ölen und Schmierstoffen
- Basenzahl (BN) gemäß ASTM D2896 / IP 276 getestet und zertifiziert
- Vollständige Rückführbarkeit auf internationale Standards und geringe Messunsicherheit für maximale Genauigkeit der Daten
- Lieferung in manipulationssicherer Glasverpackung zur Gewährleistung der Probenintegrität
Zertifizierungen: Die Herstellung und Zertifizierung erfolgt in strikter Übereinstimmung mit der zweifachen UKAS-Akkreditierung nach ISO 17025 und ISO 17034. Diese doppelte Akkreditierung gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit und liefert die weltweit zuverlässigsten zertifizierten Daten.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Konzentrationswert ist die nominelle Konzentration für den TBN-Wert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.