18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
87088.100EA 29.7 EUR
87088.100 87088.130
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) ≥98%, GPR RECTAPUR®
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Flammpunkt: 113 °C
MDL Number: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98%
Melting point 36 - 40 °C