Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron fluoride, ethyl ether complex, Boron trifluoride ethyl etherate, Boron trifluoride diethyl ether, Boron trifluoride etherate, Diethyl ether boron trifluoride, Boron trifluoride diethyl etherate
87083.230EA
40.1
EUR
87083.230
87083.290
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Bortrifluorid-Diethylether-Komplex
Formel:
C₄H₁₀BF₃O Molekulargewicht: 141.93 g/mol Siedepunkt: 126 Schmelzpunkt: -60 Flammpunkt: 59 |
MDL Number:
MFCD00013194 CAS-Nummer: 109-63-7 EINECS: 203-689-8 UN-Nummer: 2604 ADR: 8 (3) I Merck Index: 13,01340 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated as BF₃) | 45 - 50 % |
Density (20/4) | 1,124 - 1,127 |
Refractive index (20 °C; 589 nm) | 1,343 - 1,344 |