Destillationsstandards für die Erdölindustrie, Zertifizierte Referenzmaterialien
Lieferant: VWR Chemicals
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Destillation dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Bestimmung des Destillationsverlaufes bei Atmosphärendruck von Mineralöl und Mineralölprodukten gemäß ASTM D86, IP 123, ISO 3405 sowie äquivalenten internationalen Testmethoden eingesetzt werden.
- Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren zertifiziert
- Zertifiziert mittels Ringversuch (Round-Robin-Methode) mit unanhängigen Testlaboren für eine gute Übereinstimmung zwischen Laboren
- Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Vollständig auf internationale Standards rückführbar
- Lieferung in manipulationssicheren Flaschen mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
Zertifizierungen: Vollständig zertifiziert nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS