Standards für den Cold Filter Plugging Point (CFPP), Zertifizierte Referenzmaterialien
Lieferant: VWR Chemicals
Zertifizierte Referenzmaterialien für die Filtrierbarkeitsgrenze (Cold Filter Plugging Point, CFPP) dienen der Verifizierung von Laborinstrumenten, die zur Prüfung des CFPP von Mineralöl und Mineralölprodukten gemäß IP 309, EN116 und ASTM D6371 sowie äquivalenten Testmethoden eingesetzt werden.
- Gemäß ASTM- / EN- oder IP-Testverfahren getestet
- Geringe Messunsicherheit sorgt für maximale Genauigkeit der Daten
- Lieferung in UN-konformer Sicherheitsverpackung mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten
Zertifizierungen: Vollständig nach ISO 17034 unter Akkreditierung durch den UKAS zertifiziert.