Glycolsäure 70% in Wasser
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
85902.290EA
125
EUR
85902.290
85902.460
Glycolsäure 70% in Wasser
Glycolsäure
Formel:
C₂H₄O₃ Molekulargewicht: 76.05 g/mol Siedepunkt: 266 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004312 CAS-Nummer: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN-Nummer: 3265 ADR: 8 II Merck Index: 13,04511 |