Natriumacetat Trihydrat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
5.43833.0100 5.43833.0250
5.43833.0100EA 131 EUR
5.43833.0100 5.43833.0250
Natriumacetat Trihydrat, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Natriumacetat Trihydrat
Formel: H₃CCOONa·3H₂O
Molekulargewicht: 136.08 g/mol
Siedepunkt: 120…123 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071557
CAS-Nummer: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 13,08642
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM