Aluminiumfolienbänder, 431
Lieferant: 3M
431-19MM 431-25MM 431-38MM 431-50MM
MMMA431-19MMEA 1660 EUR
MMMA431-19MM MMMA431-25MM MMMA431-38MM MMMA431-50MM
Aluminiumfolienbänder, 431
Klebebänder
Das 3M™ Aluminiumfolienband 431 wurde für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen entwickelt. Dieses Klebeband besteht aus einer absolut weichen Aluminiumfolie und ist mit einem hochentwickelten druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet.
  • Heat and light reflective tape protects surfaces and enhances lighting efficiency
  • Thermally conductive tape reflects and dissipates radiant heat to protect plastic surfaces
  • Robust acrylic adhesive and foil backing provides long service life, both indoors and out
  • Withstands exposure to flame, weathering, moisture, and UV for a strong, long-lasting, and reliable bond
  • Clean removal after harsh masking applications
  • Conforms to curved and uneven surfaces
  • Tensile strength: 85 [Newton/25 mm]
  • Aluminum foil back material
Verwenden Sie das leichte 3M™ Aluminiumfolienband 431 zum Abdichten, Spleißen, Halten oder Abdecken in der Luft- und Raumfahrt, bei Geräten und in der Automobilindustrie. Es ist auch eine gute Maskierhilfe beim Galvanisieren von Aluminium, da es das Bad nicht kontaminiert. Aufgrund der geringen Wasserdampfdurchlässigkeit bietet dieses Klebeband eine hervorragende Abdicht- und Flickleistung.
Zu den empfohlenen Anwendungen gehören kreative/dekorative Anwendungen, Feuchtigkeits- und Dampfsperre, Allzweck-Wärmereflektor und Wärmeableiter, mechanisches Halten von Drähten und Kühlschlangen in Haushaltsgeräten, Reparieren von Rissen an LKW-Anhängern und Flugzeugen, Spleißen von dünnen Folien, allgemein -Halte-, Flicken- und Versiegelungsanwendungen.
Zertifizierungen: Klassifiziert von UL nach UL 723, Klasse „L“ für geringe Entflammbarkeit. Entspricht F.A.R 25.853 (a).