Aluminiumfolienbänder, 425
Lieferant: 3M
425-19MM 425-38MM 425-50MM
MMMA425-19MMEA 2680 EUR
MMMA425-19MM MMMA425-38MM MMMA425-50MM
Aluminiumfolienbänder, 425
Klebebänder
Das 3M™ Aluminiumfolienband 425 wurde für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen entwickelt. Dieses Klebeband besteht aus einer absolut weichen Aluminiumfolie und ist mit einem hochentwickelten druckempfindlichen Acrylklebstoff beschichtet.
  • Wärmeleitendes Klebeband hilft bei der Wärmeableitung und verbessert die Heiz- und Kühleffizienz, um temperaturempfindliche Materialien zu schützen
  • Beständig gegen Chemikalien zum Schutz von Oberflächen während Entlackungsprozessen und anderen chemischen Maskierungsvorgängen
  • Verbessert die Heiz- und Kühleffizienz zum Schutz temperaturempfindlicher Materialien
  • Hitze- und lichtreflektierendes Klebeband schützt Oberflächen und verbessert die Beleuchtungseffizienz
  • Widersteht Flammen, Witterung, Feuchtigkeit und UV-Strahlung für eine starke, langlebige und zuverlässige Verbindung
  • Passt sich an gekrümmte und unebene Oberflächen an
  • Zugfestigkeit: 123 [Newton/25 mm]
  • Support en feuille d'aluminium
Es kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B. Abdecken, Abdichten, Falzen, Abschirmen und chemisches Abisolieren.
Dieses Klebeband kann auch zum Wickeln von Kabelbäumen, zum Verbinden, Galvanisieren, zum Schutz von Kunststoffen, zum chemischen Fräsen, zur Hitzeabschirmung, zur Wärmereflexion und zum Entfernen von Farbe verwendet werden. Es reflektiert Wärme und Licht.
Zertifizierungen: Anerkannt von UL nach UL 746C und klassifiziert von UL nach UL 723, Klasse „L“ für geringe Entflammbarkeit.